Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diséléniure de diméthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dimethyldiselenide

D3290-1G
TCIAD3290-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAD3290-1G
Diséléniure de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Diséléniure de diméthyle


Formule: C₂H₆Se₂
MW: 187,99 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Point de fusion: -82°C
Densité: 2,0009 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00008254
Numéro CAS: 7101-31-7
EINECS: 230-410-7
ONU: 3440
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=720a13a923117e47258e6dc649f8ddc620c7fd40&vid=720a13a923117e47258e6dc649f8ddc620c7fd40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité