Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dinitro-p-toluic Acid, 3,5-Dinitro-4-toluic acid

D3291-25G
TCIAD3291-25GEA 113 EUR InStock
TCIAD3291-25G
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid


Formule: C₈H₆N₂O₆
MW: 226,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007175
Numéro CAS: 16533-71-4
EINECS: 240-603-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité