Diméthylamine ∼11% ∼2.0 mol/L dans le methanol
Fournisseur: TCI
Danger
D3292-500ML
TCIAD3292-500MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAD3292-500ML
Diméthylamine ∼11% ∼2.0 mol/L dans le methanol
Diméthylamine
Formule: C₂H₇N
Point d'éclair: 5°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008288
Numéro CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81428656b437a47821676b1ee64bdf4753dbdfb9&vid=621616780f834684ced12e4826a84e1f08a8d291&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 11.0 to 13.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité