Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Dibromo-4''-phenyltriphenylamine ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(4-Biphenylyl)-N,N-bis(4-bromophenyl)amine

D3303-1G
TCIAD3303-1GEA 137 EUR InStock
TCIAD3303-1G
4,4'-Dibromo-4''-phenyltriphenylamine ≥97.0% (par HPLC)
4,4'-Dibromo-4''-phenyltriphenylamine


Formule: C₂₄H₁₇Br₂N
MW: 479,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276360
Numéro CAS: 884530-69-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité