Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,12-Diacetoxydodecane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dodecamethylene Diacetate, 1,12-Dodecanediol Diacetate

D3304-5G
TCIAD3304-5GEA 117 EUR InStock
TCIAD3304-5G
1,12-Diacetoxydodecane ≥98.0% (par GC)
1,12-Diacetoxydodecane


Formule: C₁₆H₃₀O₄
MW: 286,41 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06252255
Numéro CAS: 42236-50-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité