Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

D3307-1G
TCIAD3307-1GEA 104 EUR InStock
TCIAD3307-1G
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride


Formule: C₂₀H₃₀Cl₂Zr
Numéro MDL: MFCD00058849
Numéro CAS: 54039-38-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bdafc505cf524ddf26d4352c6ffd1f1944c9bd3&vid=1bdafc505cf524ddf26d4352c6ffd1f1944c9bd3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité