Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,5-Diacetoxytoluene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Methylhydroquinone diacetate, 1,4-Diacetoxy-2-methylbenzene

D3318-25G
TCIAD3318-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAD3318-25G
2,5-Diacetoxytoluene ≥97.0% (par GC)
2,5-Diacetoxytoluene


Formule: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,21 g/mol
Point de fusion: 49°C
Numéro MDL: MFCD00061098
Numéro CAS: 717-27-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62801a1d68f47fb502812d24c2ff74f6899797c1&vid=62801a1d68f47fb502812d24c2ff74f6899797c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité