Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibenzylcyanamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D3320-5G
TCIAD3320-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAD3320-5G
Dibenzylcyanamide ≥98.0% (par GC)
Dibenzylcyanamide


Formule: C₁₅H₁₄N₂
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD00094001
Numéro CAS: 2451-91-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=717c592fa4d32f9a9d4294e18e150c6bd7ad0cb6&vid=717c592fa4d32f9a9d4294e18e150c6bd7ad0cb6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité