Diethyl (4-isopropylbenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 4-isopropylbenzylphosphonate
D3325-5G
TCIAD3325-5GEA 338 EUR InStock
TCIAD3325-5G
Diethyl (4-isopropylbenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Diethyl (4-isopropylbenzyl)phosphonate
Formule: C₁₄H₂₃O₃P
MW: 270,300 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276362
Numéro CAS: 77237-55-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=480b097d702de0664f128e86b17a3b6f08a15355&vid=480b097d702de0664f128e86b17a3b6f08a15355&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité