9,9-Dimethylfluorene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D3332-1G
TCIAD3332-1GEA 231 EUR InStock
TCIAD3332-1G
9,9-Dimethylfluorene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
9,9-Dimethylfluorene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₄O₂
Numéro CAS: 28320-62-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité