Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,4-Dichlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D3349-5G
TCIAD3349-5GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD3349-5G
2,4-Dichlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichlorobenzonitrile


Formule: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: 52…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016373
Numéro CAS: 6574-98-7
EINECS: 229-493-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c1f054e7da5484866c3348e3487ac1829ef5690&vid=0c1f054e7da5484866c3348e3487ac1829ef5690&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité