Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ω-Bromo-2,4-dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2,4-Dichlorophenacyl bromide, α-Bromo-2,4-dichloroacetophenone, 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone

D3351-5G
TCIAD3351-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD3351-5G
ω-Bromo-2,4-dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
ω-Bromo-2,4-dichloroacétophénone


Formule: C₈H₅BrCl₂O
MW: 267,94 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053005
Numéro CAS: 2631-72-3
EINECS: 220-116-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f883a99ccc54d6ef64f2e8b6ae3f2d7b91ee2672&vid=f883a99ccc54d6ef64f2e8b6ae3f2d7b91ee2672&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité