Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Diphenylphosphoryl)(mesityl)methanone

D3358-25G
TCIAD3358-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAD3358-25G
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide ≥98.0% (par HPLC)
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide


Formule: C₂₂H₂₁O₂P
MW: 348,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192110
Numéro CAS: 75980-60-8
EINECS: 278-355-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité