Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Difluoroanisole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D3359-1G
TCIAD3359-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD3359-1G
2,3-Difluoroanisole ≥97.0% (par GC)
2,3-Difluoroanisole


Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631562
Numéro CAS: 134364-69-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbe7746ec71c1c0ac48c09e8ead394f77d54f519&vid=822843e047610fa1c6f2319991a51a3a44d4af48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité