Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α,α,3,4-Pentafluorotoluène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Difluorobenzotrifluoride, 1,2-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene

D3370-5G
TCIAD3370-5GEA 116 EUR InStock
TCIAD3370-5G
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluène ≥97.0% (par GC)
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluène


Formule: C₇H₃F₅
MW: 182,09 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Numéro MDL: MFCD00077510
Numéro CAS: 32137-19-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=482cb169b09117f364bf14b0639ab4cf63c75ee5&vid=482cb169b09117f364bf14b0639ab4cf63c75ee5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité