Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Sodium (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3,5-dinitrophényl)propanoate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D3379-1G
TCIAD3379-1GEA 128 EUR InStock
TCIAD3379-1G
Sodium (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3,5-dinitrophényl)propanoate ≥98.0% (par HPLC)
Sodium (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3,5-dinitrophényl)propanoate


Formule: C₉H₉N₃O₇
MW: 293,17 g/mol
Numéro CAS: 502481-30-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) 97.0 to 103.0% (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +9.5 to +11.5 deg (C=1, 1mol/L HCl)
Water max. 5.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité