Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,10-Dihydro-5,10-dimethylphenazine ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,10-Dimethyl-5,10-dihydrophenazine

D3392-1G
TCIAD3392-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD3392-1G
5,10-Dihydro-5,10-dimethylphenazine ≥99.0% (par GC)
5,10-Dihydro-5,10-dimethylphenazine


Formule: C₁₄H₁₄N₂
MW: 210,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092904
Numéro CAS: 15546-75-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 152.0 to 155.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité