Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlormid ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Diallyldichloroacetamide, N,N-Diallyl-2,2-dichloroacetamide

D3397-5G
TCIAD3397-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAD3397-5G
Dichlormid ≥97.0% (par GC)
Dichlormid


Formule: C₈H₁₁Cl₂NO
MW: 208,08 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD00072464
Numéro CAS: 37764-25-3
EINECS: 253-658-8
Merck Index: 14,03049
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1950 to 1.2050

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité