Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Peroxyde de di-tert-butyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D3411-100ML
TCIAD3411-100MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAD3411-100ML
Peroxyde de di-tert-butyle ≥98.0% (par GC)
Peroxyde de di-tert-butyle


Formule: C₈H₁₈O₂
Point d'ébullition: 111°C
Point de fusion: –40°C
Densité: 0,798 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008803
Numéro CAS: 110-05-4
EINECS: 203-733-6
ONU: 3107
ADR: 5.2,
Merck Index: 14,03461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=571bc8023e78198adf49308ea3ba4b8e39073f78&vid=571bc8023e78198adf49308ea3ba4b8e39073f78&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité