Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Dodécylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Dodecylphenylamine, 1-Amino-4-dodecylbenzene

D3427-1G
TCIAD3427-1GEA 115 EUR InStock
TCIAD3427-1G
4-Dodécylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Dodécylaniline


Formule: C₁₈H₃₁N
MW: 261,45 g/mol
Point d'ébullition: 212°C
Point de fusion: 42°C
Numéro MDL: MFCD00007919
Numéro CAS: 104-42-7
EINECS: 203-201-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité