Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3,5-Difluorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,5-Difluorobenzyl cyanide, 2-(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile

D3443-5G
TCIAD3443-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD3443-5G
(3,5-Difluorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(3,5-Difluorophényl)acétonitrile


Formule: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Point d'ébullition: 221 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 34…36 °C
Numéro MDL: MFCD00061278
Numéro CAS: 122376-76-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c25bd2e1d3c7e003d8a7016c63dfc3afc457f2e6&vid=c25bd2e1d3c7e003d8a7016c63dfc3afc457f2e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité