Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dichloro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D3449-25G
TCIAD3449-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAD3449-25G
1,3-Dichloro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Dichloro-2-nitrobenzène


Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00456795
Numéro CAS: 601-88-7
EINECS: 210-009-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6fbcba879b063d1a4c113d2f74688a8efced6ac&vid=f6fbcba879b063d1a4c113d2f74688a8efced6ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité