Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Difluorobiphényle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Difluoro-1,1-biphenyl

D3450-5G
TCIAD3450-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD3450-5G
2,4-Difluorobiphényle ≥97.0% (par GC)
2,4-Difluorobiphényle


Formule: C₁₂H₈F₂
MW: 190,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042515
Numéro CAS: 37847-52-2
EINECS: 253-690-2
ONU: 3152
ADR: 9,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité