Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Difluoro-1-isothiocyanatobenzene, 1,3-Difluoro-4-isothiocyanatobenzene

D3454-1G
TCIAD3454-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD3454-1G
Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle


Formule: C₇H₃F₂NS
MW: 171,17 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Densité: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041044
Numéro CAS: 141106-52-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3968ac8003b90420aea46b86c78be7054d19369d&vid=3968ac8003b90420aea46b86c78be7054d19369d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Refractive index n20/D 1.5940 to 1.5980

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité