Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Difluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D3456-5G
TCIAD3456-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAD3456-5G
3-(Difluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Difluorométhoxy)aniline


Formule: C₇H₇F₂NO
MW: 159,14 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00236221
Numéro CAS: 22236-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e185fc86af8204d63f6a0e8a23bc0c0834b255b3&vid=e185fc86af8204d63f6a0e8a23bc0c0834b255b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité