Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Difluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D3457-5G
TCIAD3457-5GEA 97.9 EUR InStock
TCIAD3457-5G
4-(Difluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Difluorométhoxy)aniline


Formule: C₇H₇F₂NO
MW: 159,14 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Densité: 1,286 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00085005
Numéro CAS: 22236-10-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a44d2483056d4d4e0e86866fd6ff3f66aa42fe98&vid=a44d2483056d4d4e0e86866fd6ff3f66aa42fe98&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.2840 to 1.2880
Refractive index n20/D 1.5040 to 1.5080

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité