Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dimethylbenzophenone ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D3458-25G
TCIAD3458-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAD3458-25G
2,4-Dimethylbenzophenone ≥96.0% (par GC)
2,4-Dimethylbenzophenone


Formule: C₁₅H₁₄O
Point d'ébullition: 189°C
Numéro MDL: MFCD00008537
Numéro CAS: 1140-14-3
EINECS: 214-523-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe9818a00190ffb1dd38802d9184a35311709d11&vid=fe9818a00190ffb1dd38802d9184a35311709d11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité