Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',4'-Dichlorobutyrophenone ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D3468-25G
TCIAD3468-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD3468-25G
2',4'-Dichlorobutyrophenone ≥96.0% (par GC)
2',4'-Dichlorobutyrophenone


Formule: C₁₀H₁₀Cl₂O
Point d'ébullition: 141°C
Numéro CAS: 66353-47-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0dda8d92567240f91f70f1feefc74eb7fec89a90&vid=0dda8d92567240f91f70f1feefc74eb7fec89a90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité