Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ether diéthylique, anhydre ≥99.5% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger

Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)

D3479-500ML
TCIAD3479-500MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAD3479-500ML
Ether diéthylique, anhydre ≥99.5% (par GC) stabilisé
Ether diéthylique


Formule: (CH₃CH₂)₂O
Point d'ébullition: 35°C
Point de fusion: -116°C
Densité: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -45°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
ONU: 1155
ADR: 3,I
ATTEINDRE: 01-2119535785-29
Merck Index: 14,03806
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9bcd4cca2b08fbd929440e0bf6185f37421b79a&vid=daae8808fdcb5f2d08347e00f916b7f13fb261e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Water max. 50 ppm

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité