Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dibromo-p-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dibromo-4-methylphenol, 3,5-Dibromo-4-hydroxytoluene, 1,3-Dibromo-2-hydroxy-5-methylbenzene

D3487-25G
TCIAD3487-25GEA 160 EUR InStock
TCIAD3487-25G
2,6-Dibromo-p-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Dibromo-p-crésol


Formule: C₇H₆Br₂O
MW: 265,93 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 2,22 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002154
Numéro CAS: 2432-14-6
EINECS: 219-404-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité