Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-Di-p-anisoyl-L-tartaric acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2R,3R)-2,3-Bis((4-methoxybenzoyl)oxy)succinic acid, (-)-Bis(4-methoxybenzoyl)-L-tartaric Acid

D3491-25G
TCIAD3491-25GEA 150 EUR InStock
TCIAD3491-25G
(-)-Di-p-anisoyl-L-tartaric acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
(-)-Di-p-anisoyl-L-tartaric acid


Formule: C₂₀H₁₈O₁₀
MW: 418,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD02682986
Numéro CAS: 50583-51-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d20cd36bff5aa36934404e0f3a52772ee61a6f04&vid=d20cd36bff5aa36934404e0f3a52772ee61a6f04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Optical purity (LC) min. 96.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité