Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dichlorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

D3502-5G
TCIAD3502-5GEA 272 EUR InStock
TCIAD3502-5G
3,5-Dichlorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC)
3,5-Dichlorobenzènesulfonamide


Formule: C₆H₅Cl₂NO₂S
MW: 226,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00117161
Numéro CAS: 19797-32-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d22de5a7c144ecd8eacbcfc744fe1df65598352f&vid=d22de5a7c144ecd8eacbcfc744fe1df65598352f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité