Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorométhane-D2

Fournisseur: TCI
Danger

D3529-10ML
TCIAD3529-10MLEA 387 EUR InStock
TCIAD3529-10ML
Dichlorométhane-D2
Dichlorométhane-D2


Formule: CD₂Cl₂
Numéro MDL: MFCD00000882
Numéro CAS: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec584e74055aca0f770328b3d2ae8b93be0a3794&vid=ec584e74055aca0f770328b3d2ae8b93be0a3794&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Degree of deuteration min. 99.9 atom%D

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité