Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Diamino-9,10-anthraquinone ≥90.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Diaminoanthraquinone

D3539-25G
TCIAD3539-25GEA 22 EUR InStock
TCIAD3539-25G
1,4-Diamino-9,10-anthraquinone ≥90.0% (par HPLC, azote total)
1,4-Diamino-9,10-anthraquinone


Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
MW: 238,25 g/mol
Point de fusion: 270°C
Numéro MDL: MFCD00001224
Numéro CAS: 128-95-0
EINECS: 204-922-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19f11dba7577fbacba2e498a43c8c963f913ddc1&vid=19f11dba7577fbacba2e498a43c8c963f913ddc1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité