Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Azodicarboxylate de di-tert-butyle 20% dans le toluène

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate

D3544-25G
TCIAD3544-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAD3544-25G
Azodicarboxylate de di-tert-butyle 20% dans le toluène
Azodicarboxylate de di-tert-butyle


Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄
MW: 230,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015001
Numéro CAS: 870-50-8
EINECS: 212-796-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 20.0 to 23.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité