Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D3547-25G
TCIAD3547-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAD3547-25G
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole ≥98.0% (par GC)
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole


Formule: C₂Cl₂N₂S
MW: 155,01 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD00010072
Numéro CAS: 5728-20-1
EINECS: 227-232-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d0cbb548d224abe35a9974efb75a07e50f2bc8d&vid=0d0cbb548d224abe35a9974efb75a07e50f2bc8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité