Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

cis-Decahydro-1H,6H-3a,5a,8a,10a-tetraazapyrene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: cis-1,4,8,11-Perhydrotetraazapyrene

D3561-100MG
TCIAD3561-100MGEA 47.3 EUR InStock
TCIAD3561-100MG
cis-Decahydro-1H,6H-3a,5a,8a,10a-tetraazapyrene ≥98.0% (par GC)
cis-Decahydro-1H,6H-3a,5a,8a,10a-tetraazapyrene


Formule: C₁₂H₂₂N₄
MW: 222,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038934
Numéro CAS: 74199-16-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité