Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2,3-dichlorobenzènesulfonyle ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride

D3568-5G
TCIAD3568-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD3568-5G
Chlorure de 2,3-dichlorobenzènesulfonyle ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,3-dichlorobenzènesulfonyle


Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Point d'ébullition: 140 - 142 °C (2 -rr)
Point de fusion: 61…63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051844
Numéro CAS: 82417-45-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dd5ea6467aad1c2a436c36eba78f087121ffee0&vid=2dd5ea6467aad1c2a436c36eba78f087121ffee0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité