Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dichloro-4-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D3570-25G
TCIAD3570-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD3570-25G
1,2-Dichloro-4-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2-Dichloro-4-fluorobenzène


Formule: C₆H₃Cl₂F
Point d'ébullition: 168°C
Point de fusion: -1°C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00018119
Numéro CAS: 1435-49-0
EINECS: 215-858-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b111ccd032db9ef8eda04dbb7e2d31d4fe83a60f&vid=b111ccd032db9ef8eda04dbb7e2d31d4fe83a60f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité