Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthyl-N'-(4-nitrosophényl)-1,4-benzènediamine ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Dimethyl-N'-(4-nitrosophenyl)-1,4-phenylenediamine

D3571-5G
TCIAD3571-5GEA 114 EUR InStock
TCIAD3571-5G
N,N-Diméthyl-N'-(4-nitrosophényl)-1,4-benzènediamine ≥96.0% (par HPLC)
N,N-Diméthyl-N'-(4-nitrosophényl)-1,4-benzènediamine


Formule: C₁₄H₁₅N₃O
MW: 241,29 g/mol
Point de fusion: 175°C
Numéro MDL: MFCD02684074
Numéro CAS: 7696-70-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité