Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Dibromooctafluorobutane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Dibromoperfluorobutane

D3573-5G
TCIAD3573-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD3573-5G
1,4-Dibromooctafluorobutane ≥98.0% (par GC)
1,4-Dibromooctafluorobutane


Formule: C₄Br₂F₈
Point d'ébullition: 104°C
Numéro MDL: MFCD00153112
Numéro CAS: 335-48-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a05bda89ee289b0d2aeab74ebe002c0d1da3f48&vid=4a05bda89ee289b0d2aeab74ebe002c0d1da3f48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité