Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Dichlorobenzophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D3574-25G
TCIAD3574-25GEA 130 EUR InStock
TCIAD3574-25G
3,4-Dichlorobenzophénone ≥98.0% (par GC)
3,4-Dichlorobenzophénone


Formule: C₁₃H₈Cl₂O
Numéro MDL: MFCD00000552
Numéro CAS: 6284-79-3
EINECS: 228-509-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1715a358a7b12e80e3c3390dd6f025d9902a7f62&vid=1715a358a7b12e80e3c3390dd6f025d9902a7f62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité