Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dibromo-4-fluoroiodobenzene

D3582-5G
TCIAD3582-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAD3582-5G
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzène


Formule: C₆H₂Br₂FI
MW: 379,79 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 135…135,6 °C
Numéro MDL: MFCD00042232
Numéro CAS: 62720-29-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 138.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité