Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Difluoro-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D3594-1G
TCIAD3594-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD3594-1G
1,4-Difluoro-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1,4-Difluoro-2-iodobenzène


Formule: C₆H₃F₂I
Point d'ébullition: 183°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD03094151
Numéro CAS: 2265-92-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d646163eebbf3953797b10c0ccc68f5dba0ec373&vid=d646163eebbf3953797b10c0ccc68f5dba0ec373&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité