Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Difluorobenzophénone ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D3598-5G
TCIAD3598-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAD3598-5G
2,5-Difluorobenzophénone ≥96.0% (par GC)
2,5-Difluorobenzophénone


Formule: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Numéro MDL: MFCD00009899
Numéro CAS: 85068-36-6
EINECS: 285-298-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97e3722e1537fcc4eaa9a5dbe450df5ac6136846&vid=97e3722e1537fcc4eaa9a5dbe450df5ac6136846&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité