Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

D3600-25G
TCIAD3600-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD3600-25G
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline ≥98.0% (par HPLC)
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline


Formule: C₁₀H₁₄N₄O₄
Numéro MDL: MFCD00005759
Numéro CAS: 479-18-5
EINECS: 207-526-1
Merck Index: 14,03479
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4252d9cf68693a9f6b17e0cc6da9ae0d5d440961&vid=4252d9cf68693a9f6b17e0cc6da9ae0d5d440961&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité