Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N2,9-Diacetylguanine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,9-Diacetylguanine, 2-Acetamido-9-acetyl-6-oxopurine, N-(9-Acetyl-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl)acetamide

D3604-25G
TCIAD3604-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAD3604-25G
N2,9-Diacetylguanine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
N2,9-Diacetylguanine


Formule: C₉H₉N₅O₃
MW: 235,20 g/mol
Point de fusion: 285°C
Numéro MDL: MFCD00142116
Numéro CAS: 3056-33-5
EINECS: 221-287-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité