2'-Fluoro-2'-deoxycytidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amino-1-((2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, 2'-Deoxy-2'-fluorocytidine
D3614-1G
TCIAD3614-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD3614-1G
2'-Fluoro-2'-deoxycytidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2'-Fluoro-2'-deoxycytidine
Formule: C₉H₁₂FN₃O₄
MW: 245,21 g/mol
Point de fusion: 167°C
Numéro MDL: MFCD00057445
Numéro CAS: 10212-20-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +77.0 to +83.0 deg (C=1, Methanol) (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité