Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Dihydro-2-spiro-4'-[8'-aminonaphthalen-1'(4'H)-one]perimidine ≥98.0% (sur base azote total) (contains o-form)

Fournisseur: TCI
Attention

D3618-100MG
TCIAD3618-100MGEA 1070 EUR InStock
TCIAD3618-100MG
2,3-Dihydro-2-spiro-4'-[8'-aminonaphthalen-1'(4'H)-one]perimidine ≥98.0% (sur base azote total) (contains o-form)
2,3-Dihydro-2-spiro-4'-[8'-aminonaphthalen-1'(4'H)-one]perimidine


Formule: C₂₀H₁₅N₃O
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 851768-63-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité