Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Di(1-adamantyl)imidazolinium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Di(1-adamantyl)imidazolinium Tetrafluoroborate

D3620-500MG
TCIAD3620-500MGEA 123 EUR InStock
TCIAD3620-500MG
1,3-Di(1-adamantyl)imidazolinium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
1,3-Di(1-adamantyl)imidazolinium tetrafluoroborate


Formule: C₂₃H₃₅BF₄N₂
MW: 426,35 g/mol
Numéro CAS: 1176202-63-3
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité